Documenti fondamentali
11378
Sigma-Aldrich
1-Aza-12-crown-4
≥97.0%
Sinonimo/i:
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Beilstein:
4175236
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
P. ebollizione
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
54-58 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Synthesis of lariat ether derivatives
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
G.W. Gokel and J.E. Trafton et al.
Cation Binding by Macrocycles null
K.A. Arnold et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5652-5652 (1988)