371475
2,2-Dimethylcyclopentanone
96%
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
143-145 °C (lit.)
Densità
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)CCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6(7)8/h3-5H2,1-2H3
FTGZMZBYOHMEPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,6,6-trimethyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione, a spirosuccinimide moiety of asperparaline A
- novel spiropentanopyrrolizidine oxime alkaloids, namely 2′,3′,5′,6′,7′,7a′-hexahydro-2,2-dimethylspirocyclopentane-1
- δ,δ-dimethyl-δ-valerolactone, via Baeyer-Villiger oxidation
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.