288438
2-Methylcyclopentanone
98%
Sinonimo/i:
α-Methylcyclopentanone, (±)-2-Methylcyclopentanone, 2-Methylcyclopentan-1-one
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
139 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3
ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Inorganic chemistry, 52(8), 4534-4546 (2013-03-29)
New rhenium(VII or III) complexes [ReO3(PTA)2][ReO4] (1) (PTA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane), [ReO3(mPTA)][ReO4]I (2) (mPTA = N-methyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane cation), [ReO3(HMT)2][ReO4] (3) (HMT = hexamethylenetetramine), [ReO3(η(2)-Tpm)(PTA)][ReO4] (4) [Tpm = hydrotris(pyrazol-1-yl)methane, HC(pz)3, pz = pyrazolyl], [ReO3(Hpz)(HMT)][ReO4] (5) (Hpz = pyrazole), [ReO(Tpms)(HMT)] (6) [Tpms = tris(pyrazol-1-yl)methanesulfonate
Chemosphere, 87(2), 185-193 (2012-01-14)
The identification of degradation products generated upon photolysis of estrone (E1), a natural estrogenic hormone, under simulated UV irradiation conditions was addressed by the use of LC-Q-TOF mass spectrometry. The structures of the main degradation products were elucidated, demonstrating how