130362
Isobutyrophenone
97%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Isobutyrylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. ebollizione
217 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
130362-25G | 4061838727442 |
130362-100G | 4061838727435 |