365963
Di-tert-butyl N,N-diethylphosphoramidite
technical grade, 93%
Sinonimo/i:
Bis(1,1-dimethylethyl) N,N-diethylphosphoramidite, Di-tert-butyl diethylphosphoramidite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
93%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
39-41 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H28NO2P/c1-9-13(10-2)16(14-11(3,4)5)15-12(6,7)8/h9-10H2,1-8H3
KUKSUQKELVOKBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?