Documenti fondamentali
365831
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
99%
Sinonimo/i:
2-Nitro-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
23 °C (lit.)
Densità
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride is formed by the nitration of m-fluorobenzotrifluoride.
Applicazioni
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Brown JH, et al.
Journal of the Chemical Society, S95-S99 (1949)
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)