Documenti fondamentali
156035
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenol
99%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.11
Beilstein:
2045663
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.56 mmHg ( 40 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
178-179 °C (lit.)
Punto di fusione
−2-−1.8 °C (lit.)
Densità
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Trifluoromethyl)phenol (3-Hydroxybenzotrifluoride) was used in the preparation of travoprost (antiglaucoma agent).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Boulton LT, et al.
Organic Process Research & Development, 6(2), 138-145 (2002)
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
156035-100G4061837631863
156035-25G4061838742391
156035-1KG
156035-5G