Documenti fondamentali
C93800
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenol
99%
Sinonimo/i:
3-Hydroxybenzonitrile
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Beilstein:
2041515
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
78-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)