Documenti fondamentali
C60600
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Chloro-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, CMNT, MNT-Cl
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.55
Beilstein:
523986
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. eboll.
222 °C (lit.)
Densità
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Subchronic oral toxicity in the rat of 3-nitro-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene (NCTT)].
R Bucchi et al.
Annali dell'Istituto superiore di sanita, 19(2-3), 385-389 (1983-01-01)
Joshua Kurek et al.
Environmental science & technology, 53(13), 7316-7325 (2019-06-13)
Historic forest management practices led to widespread aerial application of insecticides, such as dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), to North American conifer forests during ∼1950-1970. Lake basins thus may provide an important archive of inputs and aquatic responses to these organochlorines. We use
[Acute oral toxicity in the rat of 3-nitro-4-chloro-alpha,alpha, alpha-trifluorotoluene (NCTT) and 3,5-dinitro-4-chloro-alpha,alpha, alpha-trifluorotoluene (DNCTT)].
A R Bucchi et al.
Annali dell'Istituto superiore di sanita, 19(2-3), 351-354 (1983-01-01)
In vitro mutational studies with trifluralin and trifluorotoluene derivatives.
R Benigni et al.
Annali dell'Istituto superiore di sanita, 18(1), 123-126 (1982-01-01)
S Giorgini et al.
Italian general review of dermatology, 15(2), 107-112 (1978-05-01)
A case of occupational contact dermatitis in a female chemical pharmaceutical laboratory researcher is described. The allergological investigation revealed a state of sensitization to three mono-nitrobenzenes with halogen substitutions in the nucleus or a side chain. Problems related to sensitization