Documenti fondamentali
329835
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CF3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
156-158 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(3-6)13(14)15/h1-3H
BQCWLXXZTCLGSZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile was used in the preparation of 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies on the rearrangement of ortho-nitrobenzylidenemalonates and their Analogues to 2-aminobenzoate derivatives.
Lewandowska E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 80(2), 192-199 (2002)