Key Documents
363871
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl chloroformate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2C6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. eboll.
100-102 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4H
RYWGPCLTVXMMHO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chlorophenyl chloroformate was used in the preparation of N-hydroxy-N-methylcarbamate 4-chlorophenyl ester.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
D S Hamilton et al.
The Journal of biological chemistry, 267(35), 24933-24936 (1992-12-15)
In principle, competitive inhibitors of glyoxalase I that also serve as substrates for the thioester hydrolase glyoxalase II might function as tumor-selective anti-cancer agents, given the role of these enzymes in removing cytotoxic methylglyoxal from cells and the observation that