23261
Trichloromethyl chloroformate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
TCF, Diphosgene, di-Phosgene
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.458
P. ebollizione
20 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.639 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Cyclic carbamimidates using a monophosphine gold(i) catalyst
- N-Alkenyl and cycloalkyl carbamates as dual acting histamine H3 and H4 receptor ligands
- Prostate-specific membrane antigen-targeted anticancer prodrugs
- Potential west nile virus protease inhibitors
- Antibody-drug conjugates (ADCs)
- Erythromycin A derivatives
TCF can also be used:
- To synthesize N-carboxy α-amino acid anhydrides.
- As an acylating agent to synthesize oxazolidinones from α-amino alcohols.
- As a dehydrating agent to synthesize aromatic diisocyanides in the presence of triethylamine.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?