15217
Bis(trichloromethyl) carbonate
purum, ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Triphosgene, tri-Phosgene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
77-82 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges