Documenti fondamentali
359440
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
98%
Sinonimo/i:
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.17
Beilstein:
1902431
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4650 (lit.)
P. ebollizione
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl (methylthio)acetate is a thioether ester and is considered of importance to the aroma profiles of Cucumis melo fruit. It is identified as new sulfur volatile in strawberry.
Applicazioni
Methyl (methylthio)acetate may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sulfur-containing compounds in the aroma volatiles of melons (Cucumis melo).
Wyllie SG and Leach DN.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(2), 253-256 (1992)
Xiaofen Du et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(4), 1293-1300 (2011-02-02)
Two Florida strawberry cultivars, 'Strawberry Festival' and 'Florida Radiance', were harvested at five fruit developmental stages (white, half red, three-quarter red, full ripe, and overripe) at four harvest dates. A static headspace solid-phase microextraction (SPME) sampling technique coupled with gas