Documenti fondamentali
358967
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydrogensulfate hydrate
98%
Sinonimo/i:
N,N,N-Trimethyl-methanaminium hydrogensulfate hydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4N(HSO4) · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.22 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
292-295 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Tetramethylammonium hydrogensulfate hydrate is generally used as a phase transfer catalyst. It can also be used as a derivatizing agent for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Green oxidation with aqueous hydrogen peroxide.
Noyori R, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 16, 1977-1986 (2003)
Analysis of chlorophenoxy acid herbicides in water by large-volume on-line derivatization and gas chromatography?mass spectrometry.
Ding W H, et al.
Journal of Chromatography A, 896(1-2), 111-116 (2000)