345814
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
155 °C (lit.)
Densità
1.388 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-3-1-2-4(6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
CQSFHEFEKDRLKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?