345156
Silicon tetraacetate
98%
Sinonimo/i:
Tetraacetoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
148 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
111-115 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12O8Si/c1-5(9)13-17(14-6(2)10,15-7(3)11)16-8(4)12/h1-4H3
YZVRVDPMGYFCGL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
345156-100G | 4061831829495 |
345156-10G | 4061826759264 |