343870
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-3-6(4-5)12-7(9,10)11/h1-4H
WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene undergoes Diels-Alder reaction with lithium diisopropylamide (LDA) in THF and furan, to yield the corresponding 1,4-dihydro-1,4-epoxy-5- or 6-(trifluoromethoxy)naphthalenes.
Applicazioni
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene may be used in the preparation of 1,2-dehydro-3-(trifluoromethoxy)benzene. It may be used in the synthesis of new electronically deficient atropisomeric diphosphine ligand (S)-CF3O-BiPhep [2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-ditrifluoromethoxy-1,1′-biphenyl].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
A new electronically deficient atropisomeric diphosphine ligand (S)-CF3O-BiPhep and its application in asymmetric hydrogenation.
Zhang D-Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(20), 2556-2559 (2012)
The use of arynes in organic synthesis.
Pellissier H and Santelli M.
Tetrahedron, 59(6), 701-730 (2003)
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
Schlosser M and Castagnetti E.
European Journal of Organic Chemistry, 21, 3991-3997 (2001)