247979
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
99%
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
144 °C (lit.)
Punto di fusione
−19 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.802 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-ethenyl, 3-ethynyl, 3-aryl and 3-cyclopropyl-2,4,5-trifluorobenzoic acids
- 3-bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid and 2,4,5-trifluorobenzoic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?