Documenti fondamentali
334707
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6F4I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
49-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(I)c(I)c1F
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2-Diiodotetrafluorobenzene on treatment with methyl lithium at -78/dg, affords dilithiotetrafluorobenzene. 1,2-Diiodotetrafluorobenzene (1,2-DITFB) forms co-crystals with nitroxide 1,1,3,3-tetramethylisoindolin-2-yloxyl (TMIO), a 2:2 cyclic tetramer, (TMIO)2·(1,2-DITFB)2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vapour phase assembly of a halogen bonded complex of an isoindoline nitroxide and 1, 2-diiodotetrafluorobenzene.
Davy KJP, et al.
CrystEngComm, 13(16), 5062-5070 (2011)
The reaction of 1, 2-dilithiotetrafluorobenzene with group V halides.
Cullen WR and Wu AW.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(2), 183-187 (1976)