Documenti fondamentali
332127
Sigma-Aldrich
L-Alanine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminopropionic acid-15N, L-α-Aminopropionic acid-15N, 15N Labeled L-alanine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98.7% (CP)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
314.5 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
QNAYBMKLOCPYGJ-GZPBOPPUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)