488410
Calcium nitrate-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Ca(15NO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
561 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Izargi Vega-Mas et al.
Scientific reports, 9(1), 8925-8925 (2019-06-22)
Proper carbon (C) supply is essential for nitrogen (N) assimilation especially when plants are grown under ammonium (NH4+) nutrition. However, how C and N metabolic fluxes adapt to achieve so remains uncertain. In this work, roots of wheat (Triticum aestivum