Documenti fondamentali
328057
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobenzil
90%, technical grade
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COCOC6H4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
224-226 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H8Br2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Applicazioni
4,4′-Dibromobenzil was used in preparation of 5,5′-bis -(4-bromo-phenyl)-3-methyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′- bis -(4-bromo-phenyl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′-bis-(4-bromo-phenyl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione and 5,5′-bis -(4-chloro-phenyl)-3-ethyl imidazolidine-2,4-dione. It was also used in synthesis of novel quinoxaline-based sensitizers for dye-sensitized solar cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
A rapid and efficient microwave-assisted synthesis of hydantoins and thiohydantoins.
Muccioli GG, et al.
Tetrahedron, 59(8), 1301-1307 (2003)
Dong Wook Chang et al.
Organic letters, 13(15), 3880-3883 (2011-06-28)
Novel quinoxaline-based organic sensitizers using vertical (RC-21) and horizontal (RC-22) conjugation between an electron-donating triphenylamine unit and electron-accepting quinoxaline unit have been synthesized and used for dye-sensitized solar cells (DSSCs), leading to the relatively high power conversion efficiencies of 3.30