324787
2,2,2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
99%
Sinonimo/i:
Tresyl chloride
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
140-141 °C (lit.)
64-67 °C/45 mmHg (lit.)
Densità
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H2ClF3O2S/c3-9(7,8)1-2(4,5)6/h1H2
CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter