319813
Methyl cyanoformate
99%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanoformic acid methyl ester, Mander′s reagent, Methyl carbonocyanidate, [(Cyanocarbonyl)oxy]methane
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.374 (lit.)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
COC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3
OBWFJXLKRAFEDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?