Key Documents
319694
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-1-butanol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3S(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
thioether
Stringa SMILE
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)