318396
3-(Methylthio)-1-propanol
98%
Sinonimo/i:
Methionol
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. eboll.
89-90 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
thioether
Stringa SMILE
CSCCCO
InChI
1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Calix[4]arenes as amino acid chemosensors.
- Amphiphilic reactive oxygen species (ROS) sensitive diblock copolymers, applicable as nanocarriers for photodynamic therapy and chemotherapy.
- 3-(Methylsulfonyl)propyl thioacetate, which is used in the preparation of dipolar glass polymers for electronic and power applications.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?