301019
Benzyloxyacetyl chloride
95%
Sinonimo/i:
α-(Benzyloxy)acetyl chloride, (Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-(Benzyloxy)acetyl chloride, 2-(Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-Phenylmethoxyacetyl chloride
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
84-87 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ether
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- (S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile, key intermediate in the preparation of fluoroquinolone antibiotic for respiratory tract infections
- non-racemic helicene
- β-lactams
- substituted 2-azetidinones for further elaboration into annulated β-lactams
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?