292370
γ-Nonanoic lactone
97%
Sinonimo/i:
Coconut aldehyde
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Applicazioni
- in quantitative analysis of oak volatile compounds in aged red wine by headspace solid-phase microextraction-GC-MS method
- as substrate in serum paraoxonase-1 (PON1) enzyme assay
- in synthesis of 4-hydroxynonanal via reduction of γ-nonanoic lactone by diisobutylaluminum hydride in toluene
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?