291161
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
98%
Sinonimo/i:
Kryptofix® 221
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5018 (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?