290394
2,5-Difluorophenol
95%
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?