Key Documents
265322
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. eboll.
54 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3-Difluorophenol was used in the synthesis of material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane} (PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wei He et al.
Talanta, 76(3), 698-702 (2008-07-01)
A new material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane}(PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate vapor was synthesized with 2,3-difluorophenol, allyl bromide and poly (methyl hydrosiloxane) as raw materials, via O-alkylation, Claisen rearrange reaction and hydrosilylation reaction. This novel material was then coated on a quartz crystal