Documenti fondamentali
288063
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphite)nickel(0)
Sinonimo/i:
Nickel tetrakis(triphenoxyphosphine), Tetrakis(triphenoxyphosphine)nickel, [(PhO)3P]4Ni
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5O)3P]4Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
1303.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Punto di fusione
145 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ni].O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3.O(P(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5)c6ccccc6.O(P(Oc7ccccc7)Oc8ccccc8)c9ccccc9.O(P(Oc%10ccccc%10)Oc%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15O3P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
PGXCIAAANFTEKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for alkene and alkyne hydrocyanation and styrenedimerization
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Fitzmaurice, N. J.; Jackson, W. R. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 285, 375-375 (1985)
Andell, O. S.; Baeckvall, J. E. et al.
Acta Chemica Scandinavica, B40, 184-184 (1986)