Documenti fondamentali
284777
Sigma-Aldrich
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 6-methylnicotinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
160 °C/106 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-37 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)