Documenti fondamentali
277614
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2N(13CH3)NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
61-62 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Convenient source of diazomethane-13C.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)