Key Documents
295981
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-13C,d3)
99 atom % D
Sinonimo/i:
N-Methyl-13C-d3-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2N(13CD3)NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
62 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
FFKZOUIEAHOBHW-JVXUGDAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Chemische Berichte, 106, 1765-1765 (1973)