Documenti fondamentali
276863
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum cyanide solution
1.0 M in toluene
Sinonimo/i:
Cyanodiethylalane, Cyanodiethylaluminum
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2AlCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.12
Beilstein:
3587410
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in toluene
Densità
0.864 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](CC)C#N
InChI
1S/2C2H5.CN.Al/c3*1-2;/h2*1H2,2H3;;
KWMUAEYVIFJZEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent used to hydrocyanate side chain ketones directed by aryl sulfinyl groups.
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 62, 1245-1245 (2006)
Articoli
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
276863-100ML4061826186985
276863-4X25ML4061838126221
276863-800ML4061838126238
276863-PZ4061823821483