263567
1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
98%, stable crystalline form of butadiyne
Sinonimo/i:
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, BTMSBD
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h1-6H3
LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 1,1,3,4-Tetrasilyl-substituted 1,3-butadienes or 1,1,3,4-tetrasilyl-substituted 1,2-butadienes by hydrosilylation reaction using various hydridosilanes and catalysts.
- Glycosylated oligo(ethynylene)s using the Negishi reaction.
- (±) Falcarinol, a polyacetylene class of fatty alcohol.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?