259748
Hydrazine acetate
97%
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydrazine
Stringa SMILE
NN.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,3,5-tri-O-acetyl-α-L-arabinofuranosyl trichloroacetimidate
- disaccharide 4-methoxyphenyl glycoside
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?