216194
Hydrazine monohydrochloride
97%
Sinonimo/i:
Hydrazinium chloride, Hydrazinium monochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
Cl[H].NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as catalyst in the synthesis of titanium oxide polymers via catalytic sol-gel process
- in fabrication of amorphous titanium dioxide (TiO2) thin films exhibiting high refractive indices and high transparency
- in preparation of ethyl 3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?