8.04608
Hydrazinium hydroxide
(about 100% N₂H₅OH) for synthesis
Sinonimo/i:
Hydrazinium hydroxide, Hydrazine hydrate
About This Item
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
280 °C
Potenza
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
3.4-99 % (v/v)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
120.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-51.7 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[N+H3]N.[O-H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Magnetic nickel nanoparticles by polyol process using nickel acetate as a precursor.
- Cu@Cu2O core-shell nanoparticles via a chemical reduction method using CuSO4.5H2O as a precursor.
It can also be used as a reactant to prepare:
2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-1,6,11(13H)-trione derivatives by Ce(SO4)2·4H2O catalyzed condensation reaction with phthalic anhydride, aromatic aldehydes, and dimedone.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List