Documenti fondamentali
252115
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.46
Beilstein:
2042672
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-31 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
iodo
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Iodobenzoyl chloride has been used in:
  • palladium-catalyzed synthesis of carbomethoxy functional group-induced isoindolin-1-ones
  • preparation of starting materials required for the synthesis of novel cyclic derivatives of pentavalent iodine, benziodazole oxides
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of isoindolin-1-ones via palladium-catalyzed intermolecular coupling and heteroannulation between 2-iodobenzoyl chloride and imines.
Cho CS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(20), 3891-3893 (2000)
Synthesis and reactions of amino acid-derived benziodazole oxides: new chiral oxidizing reagents.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron Letters, 41(28), 5299-5302 (2000)