Documenti fondamentali
248517
Sigma-Aldrich
4-Acetoxybenzoic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1871997
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
190-194 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Kinetics of the bulk polymerization of 4-acetoxybenzoic acid has been investigated. Mono and submono layers of 4-acetoxybenzoic acid chemisorbed on oxidized aluminum has been studied by IR-absorption spectroscopy.
Applicazioni
4-Acetoxybenzoic acid has been used in the preparation of poly(4-hydroxybenzoate).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polymer single crystals of poly (4-hydroxybenzoate). I. Morphology.
Lieser G, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 21(9), 1599-1609 (1983)
Kinetics of the polymerization of 4-acetoxybenzoic acid and 6-acetoxy-2-naphthoic acid.
Williams PA, et al.
Macromolecules, 29(6), 1874-1879 (1996)
Anomalous intensity effects in the IR spectrum of a densely packed monolayer of 4-acetoxybenzoic acid immobilized on oxidized aluminum. Conformational and vibrational analysis with AM1.
Sondag AHM, et al.
Langmuir, 8(4), 1127-1135 (1992)