Documenti fondamentali
1570483
USP
1,3-Propanediol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
969155
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
Famiglia di API
1,3-propanediol
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. ebollizione
214 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
1,3-Propanediol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Propanediol
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Etilenglicole anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
324558
Etilenglicole