Documenti fondamentali
245593
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(dimethylamino)propionate
99%
Sinonimo/i:
β-Dimethylaminopropionic acid methyl ester, Methyl β-(dimethylamino)propionate, Methyl 3-(dimethylamino)propanoate, Methyl N,N-dimethyl-β-alanine, Methyl N,N-dimethyl-β-aminopropionate, N,N-Dimethyl-β-alanine methyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
152-154 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-7(2)5-4-6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
VSFJOMFYABROHQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 3-(dimethylamino)propionate was used in the synthesis of lithium enolate via reaction with lithium diisopropylamide.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
β-Amino ester enolate as an acrylate anion equivalent for the synthesis of. α.-methylene esters, acids, and lactones.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4536-4541 (1981)