Documenti fondamentali
263737
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2N(CH2)3CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride, 98%
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
153-155 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride also known as 4-(dimethylamino)butanoic acid hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
263737-5G4061826122624
263737-1KG
263737-25G4061832594163