Documenti fondamentali
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
186-191 °C
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
[Cl-].N(CCC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
775827-25G4061831832310
775827-5G4061831832327