Documenti fondamentali
731625
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene
97%
Sinonimo/i:
(E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethane, (E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, (E)-1,2-Bis(tributyltin)ethylene, (E)-1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], (E)-Bis(tributylstannyl)ethene, 1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, trans-Bis(tributylstannyl)ethene, trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H56Sn2
Numero CAS:
Peso molecolare:
606.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502
Densità
1.132 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2H2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;1-2H;;
VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene can be used to prepare:
  • Polyarylenevinylene polymers having triphenylamine core moieties.
  • Two (E)-2-(2-(thiophen-2-yl)vinyl)thiophen based copolymers through Pd-catalyzed Stille coupling reaction.
  • Vinylstannanes by reacting with aryl halides, which in turn can be used in the synthesis of substituted pyridines.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tuning optical and electronic properties of poly (4, 4′-triphenylamine vinylene) s by post-modification reactions
Grigoras M, et al.
Dyes and Pigments, 113, 227-238 (2015)