Key Documents
D161101
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,6-hexanediamine
98%
Sinonimo/i:
1,6-Bis(methylamino)hexane, N,N′-Dimethyl-1,6-diaminohexane
About This Item
Formula condensata:
CH3NH(CH2)6NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.26
Beilstein:
1735385
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
96 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15-18 °C (lit.)
Densità
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNCCCCCCNC
InChI
1S/C8H20N2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
MDKQJOKKKZNQDG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
N,N′-Dimethyl-1,6-hexanediamine (DMHDA) can be used as an organic building block to synthesize:
  • Hydroxyurethane by reacting with propylene carbonate.
  • N,N′-dimethyl, N,N′-di(methacryloxy ethyl)-1,6-hexanediamine (NDMH), a monomer applicable as both a co-initiator and a reactive diluent for dental resins.
  • Degradable poly(amino alcohol ester) polymer by nucleophilic addition with diglycidyl adipate for the potential use in gene transfection vectors.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reactivity of secondary amines for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes
Camara F, et al.
European Polymer Journal, 55, 17-26 (2014)
Synthesis and photopolymerization of N, N?-dimethyl,-N, N?-di (methacryloxy ethyl)-1, 6-hexanediamine as a polymerizable amine coinitiator for dental restorations
Nie J and Bowman CN
Biomaterials, 23(4), 1221-1226 (2002)