233412
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl cyanoglyoxalate-2-oxime, Ethyl isonitrosocyanoacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate, 97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
ester
nitrile
oxime
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=N\O)\C#N
InChI
1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Descrizione generale
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate is also called as Oxyma. It is a highly efficient greener alternative for the amide and peptide synthesis.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.